4-Fluorobenzylamine

Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Gevaar

Synoniemen: (4-Fluorophenyl)methanamine

SB01159.1 SB01159.50
MAYBSB01159.1EA 0 EUR
MAYBSB01159.1 MAYBSB01159.50
4-Fluorobenzylamine
4-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
Kookpunt: 183 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008120
CAS nummer: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR