α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
SB00885DA SB00885EA SB00885.50
MAYBSB00885DAEA 0 EUR
MAYBSB00885DA MAYBSB00885EA MAYBSB00885.50
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₆F₃N
Kookpunt: 175 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –33 °C
Dichtheid: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007718
CAS nummer: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III