2-Fluoro-p-toluidine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A16591.06 A16591.14
A16591.06EA 52.2 EUR
A16591.06 A16591.14
2-Fluoro-p-toluidine ≥99%
2-Fluoro-p-toluidine
Purity: 99% CAS No.: 452-80-2 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5330 Boiling Point: 70-71°/7mm Beilstein Reference: 2637578 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00040975
Formule: C₇H₈FN
Kookpunt: 70…71 °C (7 mmHg)
Smeltpunt: 3 °C
Dichtheid: 1,108
Vlampunt: 79 °C (174 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040975
CAS nummer: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable