2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
A17556.03
A17556.06
A17556.14
A17556.03EA
23.4
EUR
A17556.03
A17556.06
A17556.14
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 535-52-4
Molecular Formula: C7H5F4N
Formula Weight: 179.12
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Characteristic
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1950800
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007653
Formule:
C₇H₅F₄N Kookpunt: 210 °C Dichtheid: 1,378 Vlampunt: 70 °C (158 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007653 CAS nummer: 535-52-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |