3-Fluoro-o-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
B22764.06
B22764.14
B22764.06EA
26
EUR
B22764.06
B22764.14
3-Fluoro-o-toluidine ≥98%
3-Fluoro-o-toluidine
Purity: 98+%
CAS No.: 443-86-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Characteristic
Melting Point: 7°
Boiling Point: 205°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007760
Formule:
C₇H₈FN MW: 125.15 g/mol Kookpunt: 205 °C Smeltpunt: 7 Dichtheid: 1.099 Vlampunt: 86 °C (186 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007760 CAS nummer: 443-86-7 EINECS: 207-142-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |