3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24411.03 B24411.06
B24411.03EA 30.2 EUR
B24411.03 B24411.06
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 69411-68-3 Molecular Formula: C7H5F4N Formula Weight: 179.12 Melting Point: 54-58° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00190120
Formule: C₇H₅F₄N
Smeltpunt: 54…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190120
CAS nummer: 69411-68-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III