5-Fluoro-o-toluidine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
119460250 119461000
ACRO119460250EA 106 EUR
ACRO119460250 ACRO119461000
5-Fluoro-o-toluidine 99%
5-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
Kookpunt: 98…100 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 38…40 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007764
CAS nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Brown to purple Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specificaties
Environmentally Preferable