5-Fluoro-o-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
B25381.09 B25381.18
B25381.09EA 28.1 EUR
B25381.09 B25381.18
5-Fluoro-o-toluidine ≥98%
5-Fluoro-o-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 367-29-3 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5380 Odour: Characteristic Melting Point: 35-38° Boiling Point: 98-100°/15mm Beilstein Reference: 2637584 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007764
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Kookpunt: 98…100 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 35…38 °C
Dichtheid: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 90 °C (194 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007764
CAS nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III