4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 5-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene
SB01727.1 SB01727.10 SB01727.50
MAYBSB01727.1EA 0 EUR
MAYBSB01727.1 MAYBSB01727.10 MAYBSB01727.50
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Kookpunt: 207
Dichtheid: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007834
CAS nummer: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III