4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-2-trifluoromethylaniline, 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
L00977.06 L00977.14
L00977.06EA 24.2 EUR
L00977.06 L00977.14
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 121-01-7 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 90-93° Beilstein Reference: 2121347 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007365
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.12 g/mol
Smeltpunt: 90…93 °C
Dichtheid: 1.754 g/cm³ (–123.15 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007365
CAS nummer: 121-01-7
EINECS: 204-443-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III