5-Fluoro-2-methylanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B25629.03
B25629.06
B25629.03EA
20.3
EUR
B25629.03
B25629.06
5-Fluoro-2-methylanisole ≥98%
5-Fluoro-2-methylanisole
Purity: 98%
CAS No.: 95729-22-9
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Refractive Index: 1.4940
Formule:
C₈H₉FO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00673008 CAS nummer: 95729-22-9 |