3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanol
H50345.03 H50345.06
H50345.03EA 167 EUR
H50345.03 H50345.06
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
CAS No.: 125903-81-3 Molecular Formula: C8H8F2O2 Formula Weight: 174.15 MDL No.: MFCD00236227
Formule: C₈H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236227
CAS nummer: 125903-81-3