2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
AC18836.1 AC18836EA AC18836EE
MAYBAC18836.1EA 0 EUR
MAYBAC18836.1 MAYBAC18836EA MAYBAC18836EE
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₃F₅O
Kookpunt: 181 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 30…32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004602
CAS nummer: 440-60-8
EINECS: 207-126-7