(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B25162.06
B25162.14
B25162.06EA
36
EUR
B25162.06
B25162.14
(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol ≥98%
(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 4084-38-2
Molecular Formula: C7H4F4O
Formula Weight: 180.10
Odour: Recognizable
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 220-225°
MDL No.: MFCD00792428
Formule:
C₇H₄F₄O Kookpunt: 220…225 °C Smeltpunt: 34…38 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00792428 CAS nummer: 4084-38-2 EINECS: 443-840-7 |