α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
SB01203.1 SB01203.50
MAYBSB01203.1EA 0 EUR
MAYBSB01203.1 MAYBSB01203.50
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Formule: C₇H₅F₃O
Kookpunt: 178 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002299
CAS nummer: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 3265
ADR: 8,III