4-(Trifluoromethyl)thiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 825-83-2
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Refractive Index: 1.4920
Odour: Stench
Boiling Point: 66-68°/15mm
Beilstein Reference: 2045665
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042320
Formule:
C₇H₅F₃S Kookpunt: 66…68 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,300 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042320 CAS nummer: 825-83-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |