1-tert-Butyl-4-iodobenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 35779-04-5
Molecular Formula: C10H13I
Formula Weight: 260.12
Flash Point: 106°(223°F)
Refractive Index: 1.5710
Boiling Point: 243°
Beilstein Reference: 1931810
MDL No.: MFCD00052339
Formule:
C₁₀H₁₃I Kookpunt: 243 °C Dichtheid: 1,468 Vlampunt: 106 °C (223 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052339 CAS nummer: 35779-04-5 |