1-Ethyl-4-iodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Ethyliodobenzene
A14138.09
A14138.18
A14138.09EA
36.5
EUR
A14138.09
A14138.18
1-Ethyl-4-iodobenzene ≥98%
1-Ethyl-4-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 25309-64-2
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5910
Odour: Mild
Melting Point: -17°
Boiling Point: 112-113°/20mm
Beilstein Reference: 2076973
MDL No.: MFCD00060663
Formule:
C₈H₉I MW: 232.06 g/mol Kookpunt: 112…113 °C (20 mmHg) Smeltpunt: –17 °C Dichtheid: 1.600 Vlampunt: 107 °C (224 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060663 CAS nummer: 25309-64-2 |