(2-Iodophenyl)acetonitrile 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Iodobenzyl cyanide, 2-(2-Iodophenyl)acetonitrile
L12767.03 L12767.06
L12767.03EA 27.3 EUR
L12767.03 L12767.06
(2-Iodophenyl)acetonitrile 96%
(2-Iodophenyl)acetonitrile
Purity: 96% CAS No.: 40400-15-5 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Boiling Point: 139-140°/13mm Beilstein Reference: 2083106 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00040888
Formule: C₈H₆IN
MW: 243.05 g/mol
Kookpunt: 139…140 °C (13 mmHg)
Dichtheid: 1.750
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040888
CAS nummer: 40400-15-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III