(4-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
L15119.03 L15119.06
L15119.03EA 65.4 EUR
L15119.03 L15119.06
(4-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
(4-Iodophenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 51628-12-7 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-54° Beilstein Reference: 1934479 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00060306
Formule: C₈H₆IN
MW: 243.05 g/mol
Kookpunt: 300
Smeltpunt: 52…54 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060306
CAS nummer: 51628-12-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III