2'-Iodoacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
B25345.03
B25345.06
B25345.03EA
32.5
EUR
B25345.03
B25345.06
2'-Iodoacetophenone ≥98%
2'-Iodoacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 2142-70-3
Molecular Formula: C8H7IO
Formula Weight: 246.05
Flash Point: 103°(218°F)
Refractive Index: 1.6180
Boiling Point: 139-140°/12mm
Beilstein Reference: 2325078
MDL No.: MFCD00094998
Formule:
C₈H₇IO Kookpunt: 139…140 °C (12 mmHg) Dichtheid: 1,746 Vlampunt: 103 °C (218 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00094998 CAS nummer: 2142-70-3 |