4'-Iodoacetophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
278890250 278890050
ACRO278890250EA 112 EUR
ACRO278890250 ACRO278890050
4'-Iodoacetophenone 98%
4'-Iodoacetophenone
Formule: C₈H₇IO
Kookpunt: 145 - 150 °C (20 -rr)
Smeltpunt: 82…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045320
CAS nummer: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 89 °C
GC ≥97.5 %