4'-Iodoacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
A16794.06 A16794.14 A16794.22
A16794.06EA 34.4 EUR
A16794.06 A16794.14 A16794.22
4'-Iodoacetophenone ≥98%
4'-Iodoacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 13329-40-3 Molecular Formula: C8H7IO Formula Weight: 246.05 Melting Point: 82-84° Beilstein Reference: 1857412
Formule: C₈H₇IO
MW: 246.05 g/mol
Kookpunt: 145…150 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045320
CAS nummer: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8