2-Iodo-m-toluic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19876.03
L19876.06
L19876.03EA
69.8
EUR
L19876.03
L19876.06
2-Iodo-m-toluic acid ≥98%
2-Iodo-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 108078-14-4
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 2439521
Formule:
C₈H₇IO₂ Smeltpunt: 150…153 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00079764 CAS nummer: 108078-14-4 |