2-Iodobenzyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L15126.06 L15126.14
L15126.06EA 36 EUR
L15126.06 L15126.14
2-Iodobenzyl alcohol ≥99%
2-Iodobenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 5159-41-1 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 2079487
Formule: C₇H₇IO
Kookpunt: 145 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 89…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004610
CAS nummer: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2