4-Iodobenzyl alcohol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19278.03
L19278.06
L19278.03EA
40.2
EUR
L19278.03
L19278.06
4-Iodobenzyl alcohol ≥97%
4-Iodobenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 18282-51-4
Molecular Formula: C7H7IO
Formula Weight: 234.04
Melting Point: 72-74°
Beilstein Reference: 1931621
Formule:
C₇H₇IO Smeltpunt: 72…74 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01732720 CAS nummer: 18282-51-4 |