Benzyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Benzylisothiocyanate
TL01140.1 TL01140.10 TL01140.50
MAYBTL01140.1EA 0 EUR
MAYBTL01140.1 MAYBTL01140.10 MAYBTL01140.50
Benzyl isothiocyanate
Benzyl isothiocyanate
Formule: C₈H₇NS
Kookpunt: 243 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 24 °C
Dichtheid: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004819
CAS nummer: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
UN: 2206
ADR: 6.1,II