o-Tolyl isothiocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 614-69-7
Molecular Formula: C8H7NS
Formula Weight: 149.22
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.6361
Odour: Pungent
Boiling Point: 239°
Beilstein Reference: 878487
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004802
Formule:
C₈H₇NS Vlampunt: 107 °C (224 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004802 CAS nummer: 614-69-7 |