m-Tolyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
SB01456.1 SB01456.10 SB01456.50
MAYBSB01456.1EA 0 EUR
MAYBSB01456.1 MAYBSB01456.10 MAYBSB01456.50
m-Tolyl isothiocyanate
m-Tolyl isothiocyanate
Formule: C₈H₇NS
Kookpunt: 243 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –20 °C
Dichtheid: 1,103 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00004807
CAS nummer: 621-30-7
EINECS: 210-677-6
UN: 2922
ADR: 8,II