p-Tolyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Methylphenyl isothiocyanate
TL00540.1
TL00540.50
MAYBTL00540.1EA
0
EUR
MAYBTL00540.1
MAYBTL00540.50
p-Tolyl isothiocyanate
p-Tolyl isothiocyanate
Formule:
C₈H₇NS MW: 149.22 g/mol Kookpunt: 237 Smeltpunt: 27…30 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004813 CAS nummer: 622-59-3 EINECS: 210-745-5 UN: 2923 |