o-Toluidine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
139080025
139085000
139080100
ACRO139080025EA
131
EUR
ACRO139080025
ACRO139085000
ACRO139080100
o-Toluidine 99%
o-Toluidine
Formule:
C₇H₉N MW: 107.16 g/mol Kookpunt: 199…200 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –23 °C Dichtheid: 1 g/cm³ Vlampunt: 85 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007730 CAS nummer: 95-53-4 EINECS: 202-429-0 UN: 1708 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,09674 |
Specification Test Results
Appearance | Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5710 to 1.5730 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |