o-Toluidine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
A13602.0B A13602.0I A13602.30
A13602.0BEA 58.5 EUR
A13602.0B A13602.0I A13602.30
o-Toluidine ≥99%
o-Toluidine
Purity: 99% CAS No.: 95-53-4 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5720 Odour: Unpleasant Melting Point: -24° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 741981 Merck Reference: 14,9536 UN No.: 1708 MDL No.: MFCD00007730
Formule: C₇H₉N
Kookpunt: 199…200 °C
Smeltpunt: –24 °C
Dichtheid: 1,004
Vlampunt: 85 °C (185 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007730
CAS nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9536