o-Toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08312.0500 8.08312.1000
8.08312.0500EA 111 EUR
8.08312.0500 8.08312.1000
o-Toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
o-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Kookpunt: 200
Smeltpunt: < –15 °C
Dichtheid: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 85
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007730
CAS nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09674