o-Toluidine
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
4788.1
4788.2
ROTH4788.1EA
0
EUR
ROTH4788.1
ROTH4788.2
o-Toluidine
o-Toluidine
Formule:
C₇H₉N Kookpunt: 200 °C (1013 hPa) Smeltpunt: < –15 °C Dichtheid: 0,998 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 85 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007730 CAS nummer: 95-53-4 EINECS: 202-429-0 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09674 |