m-Toluidine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Aminotoluene, 3-Toluidine, 3-Methylaniline
A14058.0B
A14058.30
A14058.0BEA
93.3
EUR
A14058.0B
A14058.30
m-Toluidine ≥99%
m-Toluidine
Purity: 99%
CAS No.: 108-44-1
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5670
Odour: Unpleasant
Melting Point: -30°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 635944
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00007808
Formule:
C₇H₉N Kookpunt: 203…204 °C Smeltpunt: –30 °C Dichtheid: 0,992 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007808 CAS nummer: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9536 |