p-Toluidine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline, 4-Toluidine
A13698.0B A13698.0I A13698.30
A13698.0BEA 81.8 EUR
A13698.0B A13698.0I A13698.30
p-Toluidine ≥99%
p-Toluidine
Purity: 99+% CAS No.: 106-49-0 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 88°(190°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 199-202° Beilstein Reference: 471281 Merck Reference: 14,9536 UN No.: 3451 MDL No.: MFCD00007906
Formule: C₇H₉N
Kookpunt: 199…202 °C
Smeltpunt: 42…46 °C
Dichtheid: 1,05
Vlampunt: 88 °C (190 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007906
CAS nummer: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9536