p-Toluidine, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline, 4-Toluidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
89630-100G 89630-500G
89630-100GEA 102 EUR
89630-100G 89630-500G
p-Toluidine, Supelco®
p-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Kookpunt: 201
Smeltpunt: 43
Dichtheid: 1.046 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 87
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007906
CAS nummer: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53e3fb888b42d603a36c18dcef45266025bd53f3&vid=b91c594bab10758721c830a0f7da73fad5c65d63&prid=web&clid=SAPDAM