3-Nitro-o-toluidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Nitro-o-methylaniline, 3-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-3-nitroaniline, 2-Amino-6-nitrotoluene
152020250
152021000
ACRO152020250EA
46.9
EUR
ACRO152020250
ACRO152021000
3-Nitro-o-toluidine 97%
3-Nitro-o-toluidine
Formule:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Kookpunt: 305 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 87…91 °C Dichtheid: 0.33 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007731 CAS nummer: 603-83-8 EINECS: 210-059-6 UN: 2660 ADR: 6.1 III |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to yellow-green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 91 °C |
HPLC | ≥96.0 % |