6-Nitro-o-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
6-Nitro-2-methylaniline, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline
L01803.14
L01803.22
L01803.14EA
65.6
EUR
L01803.14
L01803.22
6-Nitro-o-toluidine ≥98%
6-Nitro-o-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 570-24-1
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 93-96°
Beilstein Reference: 1868029
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007744
Formule:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Kookpunt: 120…124 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 93…96 °C Dichtheid: 1.19 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007744 CAS nummer: 570-24-1 EINECS: 209-329-6 UN: 2660 ADR: 6.1 III |