2-Nitro-p-toluidine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
127240050
127241000
127245000
ACRO127240050EA
24.4
EUR
ACRO127240050
ACRO127241000
ACRO127245000
2-Nitro-p-toluidine 99%
2-Nitro-p-toluidine
Formule:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Kookpunt: 169 °C (21 mmHg) Smeltpunt: 112…115 °C Vlampunt: 157 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007907 CAS nummer: 89-62-3 EINECS: 201-924-9 UN: 2660 ADR: 6.1 III |
Specification Test Results
Appearance | Orange to orange-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 112 to 116 °C |
GC | ≥98.5 % |