2-Nitro-p-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
A13666.0E
A13666.22
A13666.36
A13666.0EEA
292
EUR
A13666.0E
A13666.22
A13666.36
2-Nitro-p-toluidine ≥98%
2-Nitro-p-toluidine
Purity: 98+%
CAS No.: 89-62-3
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 157°(314°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 169°/21mm
Beilstein Reference: 879506
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007907
Formule:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Kookpunt: 169 °C (21 mmHg) Smeltpunt: 115…118 °C Dichtheid: 1.31 Vlampunt: 157 °C (314 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007907 CAS nummer: 89-62-3 EINECS: 201-924-9 UN: 2660 ADR: 6.1 III |