3-Nitro-p-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 119-32-4
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 175°(347°F)
Odour: Characteristic
Beilstein Reference: 638984
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007910
Formule:
C₇H₈N₂O₂ Kookpunt: 306 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 74…79 °C Dichtheid: 1,312 Vlampunt: 175 °C (347 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007910 CAS nummer: 119-32-4 EINECS: 204-314-0 UN: 2660 ADR: 6.1,III |