3-Nitro-p-toluidine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Nitro-4-methylaniline, 4-Methyl-3-nitroaniline, 4-Amino-2-nitrotoluene
SB01481.1
SB01481.50
MAYBSB01481.1EA
0
EUR
MAYBSB01481.1
MAYBSB01481.50
3-Nitro-p-toluidine
3-Nitro-p-toluidine
Formule:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Kookpunt: 306 Smeltpunt: 77…78 °C Dichtheid: 1.312 g/cm³ (20 °C) |
MDL Nummer:
MFCD00007910 CAS nummer: 119-32-4 EINECS: 204-314-0 UN: 2660 ADR: 6.1 III |