3-Methoxybenzylamine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
L02054.06 L02054.14
L02054.06EA 46 EUR
L02054.06 L02054.14
3-Methoxybenzylamine ≥98%
3-Methoxybenzylamine
Purity: 98+% CAS No.: 5071-96-5 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 1447182 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008115
Formule: C₈H₁₁NO
Kookpunt: 230…231 °C
Dichtheid: 1,066
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008115
CAS nummer: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III