2-Aminobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
153730100
153730250
153731000
ACRO153730100EA
24.1
EUR
ACRO153730100
ACRO153730250
ACRO153731000
2-Aminobenzyl alcohol 98%
2-Aminobenzyl alcohol
Formule:
C₇H₉NO Kookpunt: 162 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 82…86 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007749 CAS nummer: 5344-90-1 EINECS: 226-293-7 |
Specification Test Results
Appearance | Beige to grey-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 86 °C |
GC | ≥97.5 % |