3-Methyl-o-fenyleendiamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15647.14 A15647.06 A15647.22
A15647.14EA 452 EUR
A15647.14 A15647.06 A15647.22
3-Methyl-o-fenyleendiamine 97%
3-Methyl-o-fenyleendiamine
Purity: 98% CAS No.: 2687-25-4 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 225° MDL No.: MFCD00011589
Formule: C₇H₁₀N₂
Kookpunt: 225 °C
Smeltpunt: 56…60 °C
Dichtheid: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011589
CAS nummer: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III