4-Methyl-m-fenyleendiamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
146600010 146600250 146602500
ACRO146600010EA 555 EUR
ACRO146600010 ACRO146600250 ACRO146602500
4-Methyl-m-fenyleendiamine 98%
4-Methyl-m-fenyleendiamine
Formule: C₇H₁₀N₂
Kookpunt: 283…285 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 97…101 °C
Dichtheid: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007804
CAS nummer: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Dark grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥97.5 %