Benzyl(methyl)amine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13746.AE
A13746.AK
A13746.AU
A13746.AEEA
23.9
EUR
A13746.AE
A13746.AK
A13746.AU
Benzyl(methyl)amine 97%
Benzyl(methyl)amine
Purity: 97%
CAS No.: 103-67-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Amine-like
pH: 10
Melting Point: -55°
Boiling Point: 184-188°
Beilstein Reference: 606221
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008289
Formule:
C₆H₅CH₂NHCH₃ Kookpunt: 184…188 °C Smeltpunt: –55 °C Dichtheid: 0,940 Vlampunt: 77 °C (170 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008289 CAS nummer: 103-67-3 EINECS: 203-133-4 UN: 2922 ADR: 8,III |