N-Ethyl-o-toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43602.0100
8.43602.0500
8.43602.0100EA
75.1
EUR
8.43602.0100
8.43602.0500
N-Ethyl-o-toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-Ethyl-o-toluidine
Formule:
C₉H₁₃N MW: 135.21 g/mol Kookpunt: 212…212.5 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –15 °C Dichtheid: 0.95 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00026695 CAS nummer: 94-68-8 EINECS: 202-354-3 UN: 2754 ADR: 6.1 II |