2-Nitrobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(2-Nitrophenyl)methanol
128510250
128511000
128510050
ACRO128510250EA
51.2
EUR
ACRO128510250
ACRO128511000
ACRO128510050
2-Nitrobenzyl alcohol 97%
2-Nitrobenzyl alcohol
Formule:
C₇H₇NO₃ Kookpunt: 270 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 69…73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007186 CAS nummer: 612-25-9 EINECS: 210-302-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 73 °C |
GC | ≥96.0 % |